Documentos clave
1.09114
Supelco
Potassium hydroxide solution
c(KOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), in ethanol, reag. Ph. Eur., ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titriplex®
Sinónimos:
Disolución de hidróxido de potasio en etanol
About This Item
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Disolución de hidróxido de potasio en etanol, c(KOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
59 hPa ( 20 °C)
product line
Titripur®
form
liquid
autoignition temp.
425 °C (ethanol)
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
expl. lim.
3.5-15.0 % (v/v) ethanol)
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.5 M
technique(s)
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
bp
78.3 °C/1013 hPa (ethanol)
mp
-114.5 °C (ethanol)
transition temp
flash point 12 °C (ethanol)
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Determinación voltamperométrica: la disolución de hidróxido de potasio en etanol se utiliza en la determinación voltamperométrica de antioxidantes en varias matrices. En un estudio reciente se demostró su aplicación en la determinación voltamperométrica del antioxidante 2,6-di-terc-butil-p-cresol (T501) en aceite de transformador utilizando un electrodo de grafito. Este método mejora la sensibilidad y la precisión de la detección de antioxidantes, crucial para garantizar la estabilidad y el rendimiento de los aceites y otros fluidos industriales (Zhou et al., Analytical Letters, 2021).
Features and Benefits
Acreditación:
Esta disolución volumétrica es analizada por nuestro laboratorio de calibración D-K-15185-01-00, acreditado según la DIN EN ISO/IEC 17025, para el análisis de concentraciones de cantidad de sustancia en disoluciones volumétricas por DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Organismo Nacional de Acreditación Alemán). El certificado de acreditación puede encontrarse en www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Packaging
Los números de referencia (SKU)-tamaño de envase que acaban en «3» son SmartChemicals con una etiqueta RFID para la transferencia perfecta de datos al instrumento, por ejemplo, xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003. Más información en www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Forma líquida
Concentración de cantidad de sustancia 0,4975 - 0,5025 mol/l.
Incertidumbre de la medición ± 0,0015 mol/l.
Compatibilidad con los SRM del NIST
La concentración se determina mediante valoración volumétrica y se refiere a 20 °C.
La concentración de cantidad de sustancia de esta disolución volumétrica es compatible con el material de referencia patrón primario (SRM) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Gaithersburg, EE.UU. (ácido benzoico SRM 350 del NIST) mediante el patrón volumétrico ácido benzoico (referencia 1.02401), material de referencia certificado según ISO 17034, analizado por nuestro laboratorio de calibración acreditado de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, según DIN EN ISO/IEC 17025. La incertidumbre se expresa como incertidumbre expandida de la medición con un factor de cobertura k = 2 que cubre un nivel de confianza del 95 %.
Nota: El título es un factor de corrección para variaciones de la disolución volumétrica, el equipo de valoración, la temperatura y otras condiciones de laboratorio. Para la obtención de resultados de valoración correctos se recomienda determinar un valor con el equipo específico del laboratorio y en condiciones específicas de laboratorio directamente después de la apertura de una nueva botella y a intervalos de tiempo regulares.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - (ethanol)
flash_point_c
12 °C - (ethanol)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the water content in the product? Are there any denaturants and stabilizers present in the product?
    1 answer
    1. The product is a Potassium Hydroxide solution in 3.5-15.0% (v/v) ethanol. No preservatives, stabilizers, or water have been added. For the exact ethanol concentration, please refer to the sample Certificate of Analysis.
      Helpful?
  2. Is the ethanol used in the potassium hydroxide solution 1091141000 free from aldehydes?
    1 answer
    1. The Potassium hydroxide solution 1.09114 is free from aldehydes. Absolute ethanol is used to prepare this solution, and no desaturated ethanol is used.
      Helpful?
  3. What is the water content in the product? Are there any denaturant and stabilizers present in the product?
    1 answer
    1. This product is a Potassium Hydroxide solution in 3.5-15.0 % (v/v) ethanol. No preservatives, stabilizers, or water have been added. Please see the sample Certificate of Analysis to see the exact ethanol concentration: blob:https://www.sigmaaldrich.com/03875e06-e937-4b16-82a0-7d2ab4f5a769