Documentos clave
1.09137
Supelco
Hidróxido de sodio solution
c(NaOH) = 1 mol/l (1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
About This Item
Fórmula lineal:
NaOH
Número de CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Hidróxido de sodio solution, c(NaOH) = 1 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Nivel de calidad
presión de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
Línea del producto
Titripur®
Formulario
liquid
calidad
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
idoneidad de la reacción
reaction type: Acid-base reactions
envase
Titripac® of
concentración
1 M
técnicas
titration: suitable
pH
13.7 (20 °C in H2O)
densidad
1.04 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
  • Películas de lignocelulosa activada por ozono mezcladas con quitosano para la producción de películas comestibles: en esta investigación se utiliza disolución de hidróxido de sodio en la preparación y la activación de lignocelulosa, que luego se mezcla con quitosano para producir películas comestibles, demostrando una nueva aplicación en envases para alimentos (Ebrahimi et al., 2024).
  • Gelatinas de cabeza de tilapia para estabilizar emulsiones de aceite de pescado y efecto de los métodos de extracción: se explora el uso de la disolución de hidróxido de sodio en el proceso de extracción de gelatinas de cabezas de tilapia, que luego se utilizan para estabilizar las emulsiones de aceite de pescado, destacando un uso innovador en la ciencia de los alimentos (Li et al., 2024).
  • Estudio de la disolución de celulosa en disolución de disolvente ZnO/NaOH/agua y su efecto dependiente de la temperatura mediante simulación de dinámica molecular: se investiga la disolución de celulosa en un sistema de disolvente ZnO/NaOH/agua, utilizando simulación de dinámica molecular para comprender los efectos dependientes de la temperatura, demostrando la aplicación de la disolución de hidróxido de sodio en la ciencia de los materiales (Bourassi et al., 2024).
  • Potencial para reciclar hormigón geopolímero de metacaolín o escorias de varios niveles de resistencia en condiciones de congelación-descongelación: se emplea disolución de hidróxido de sodio en la preparación del hormigón geopolímero, que se analiza por su potencial de reciclaje y durabilidad en condiciones de congelación-descongelación, haciendo hincapié en su aplicación en materiales de construcción sostenibles (Liu et al., 2024).
Características y beneficios
Acreditación:
Esta disolución volumétrica es analizada por nuestro laboratorio de calibración D-K-15185-01-00, acreditado según la DIN EN ISO/IEC 17025, para el análisis de concentraciones de cantidad de sustancia en disoluciones volumétricas por DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Organismo Nacional de Acreditación Alemán). El certificado de acreditación puede encontrarse en www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Envase
Los números de referencia (SKU)-tamaño de envase que acaban en «3» son SmartChemicals con una etiqueta RFID para la transferencia perfecta de datos al instrumento, por ejemplo, xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003. Más información en www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Sistema de envasado Titripac® - todos los números de referencia (SKU)-tamaño de envase que acaban en "4000, 4003, 9010, 9013» - más información en www.sigmaaldrich.com/Titripac
Nota de análisis
Forma líquida
Concentración de cantidad de sustancia 0,995 - 1,005 mol/l.
Incertidumbre de la medición ± 0,003 mol/l.
Compatibilidad con los SRM del NIST
La concentración se determina mediante valoración volumétrica y se refiere a 20 °C.
La concentración de cantidad de sustancia de esta disolución volumétrica es compatible con el material de referencia patrón primario (SRM) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Gaithersburg, EE.UU. (ftalato de hidrógeno de potasio SRM 84 del NIST) mediante el patrón volumétrico ftalato de hidrógeno de potasio (referencia 1.02400), material de referencia certificado según ISO 17034, analizado por nuestro laboratorio de calibración acreditado de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, según DIN EN ISO/IEC 17025. La incertidumbre se expresa como incertidumbre expandida de la medición con un factor de cobertura k = 2 que cubre un nivel de confianza del 95 %.
Nota: El título es un factor de corrección para variaciones de la disolución volumétrica, el equipo de valoración, la temperatura y otras condiciones de laboratorio. Para la obtención de resultados de valoración correctos se recomienda determinar un valor con el equipo específico del laboratorio y en condiciones específicas de laboratorio directamente después de la apertura de una nueva botella y a intervalos de tiempo regulares.
Información legal
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
Protocolos
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Determinación fotométrica con Cromazurol S tras mineralización ácida; descomposición DIN
Determinación fotométrica con Cromazurol S tras mineralización ácida; descomposición DIN
Determinación fotométrica con Cromazurol S tras mineralización ácida; descomposición DIN
Ver todo
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf