Key Documents
1.00063
Supelco
Acetic acid (glacial)
100%, anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Ácido acético, Ácido acético glacial
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
60.05
Beilstein/REAXYS Number:
506007
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-580-7
NACRES:
NA.21
product name
Ácido acético (glacial) al 100%, anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
15.4 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.8% (alkalimetric)
form
liquid
autoignition temp.
485 °C
800 °F
potency
3310 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
transition temp
flash point 39 °C
solubility
soluble 602.9 g/L
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.4 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.4 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.4 ppm
cation traces
Ag: ≤0.005 ppm
Al: ≤0.020 ppm
As: ≤0.010 ppm
Au: ≤0.010 ppm
B: ≤0.100 ppm
Ba: ≤0.010 ppm
Be: ≤0.005 ppm
Bi: ≤0.050 ppm
Ca: ≤0.100 ppm
Cd: ≤0.020 ppm
Co: ≤0.010 ppm
Cr: ≤0.020 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.050 ppm
Ga: ≤0.050 ppm
Ge: ≤0.020 ppm
Hg: ≤0.005 ppm
In: ≤0.050 ppm
K: ≤0.100 ppm
Li: ≤0.010 ppm
Mg: ≤0.050 ppm
Mn: ≤0.010 ppm
Mo: ≤0.010 ppm
Na: ≤0.200 ppm
Ni: ≤0.020 ppm
Pb: ≤0.010 ppm
Pt: ≤0.100 ppm
Sn: ≤0.050 ppm
Sr: ≤0.010 ppm
Ti: ≤0.050 ppm
Tl: ≤0.020 ppm
V: ≤0.010 ppm
Zn: ≤0.030 ppm
Zr: ≤0.050 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
General description
El ácido acético (glacial) al 100 % (producto de calidad EMSURE®) está optimizada para análisis regulados y aplicaciones de laboratorio muy exigentes. Ofrece la mayor calidad y especificaciones sin parangón para proporcionarle un control completo de las condiciones de ensayo y eliminar las incertidumbres. Este reactivo es ideal para procedimientos analíticos exigentes que requieren límites de detección bajos y máxima sensibilidad.
Features and Benefits
Ventajas de este producto:      
  • Simplificación del trabajo de laboratorio      
  • Ahorro de tiempo y dinero      
  • Comparabilidad superior de los resultados      
  • Certezas durante el uso del producto      
  • Precisión con respecto a las impurezas      
  • Confianza en el análisis y la producción
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F
flash_point_c
39 °C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
HPTLC-MS was used to analyze stevioside and rebaudioside in artificial sweeteners, stevia plants, cola and isotonic drinks with a minimum of sample preparation.
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
Ver todo
Protocolos
Aripiprazole, an atypical antipsychotic, treats schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder.
Aripiprazole, an atypical antipsychotic, treats schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder.