Declaraciones de peligro y consejos de prudencia
Declaraciones de peligro
72 declaraciones de peligro individuales y 17 combinadas: se les asigna un código alfanumérico único que consiste en una letra y tres números, como sigue:
- la letra «H» para declaración de peligro (de «hazard statement» en inglés);
- un número que designa el tipo de peligro como se indica a continuación:
- «2» para peligros físicos
- «3» para peligros para la salud
- «4» para peligros medioambientales
- dos números correspondientes a la numeración secuencial de los peligros según las propiedades intrínsecas de la sustancia o la mezcla, como propiedades explosivas (códigos de 200 a 210), inflamabilidad (códigos de 220 a 230), etc.
Gráfico de las declaraciones de peligro
Código | Frases de peligro | Clase de riesgo | Categoría | Palabra indicadora | Códigos P |
---|---|---|---|---|---|
H200 | Explosivos inestables | Explosivos | Explosivos inestables | Peligro | P201, P202, P281, P372, P373, P380, P401, P501 |
H201 | Explosivos; peligro de explosión en masa | Explosivos | Div 1.1 | Peligro | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
H202 | Explosivo; grave peligro de proyección | Explosivos | Div 1.2 | Peligro | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
H203 | Explosivo; peligro de incendio, de onda expansiva o de proyección | Explosivos | Div 1.3 | Peligro | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
H204 | Peligro de incendio o de proyección | Explosivos | Div 1.4 | Advertencia | P210, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P374, P401, P501 |
H205 | Peligro de explosión en masa en caso de incendio | Explosivos | Div 1.5 Div 1.6 | Peligro | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
H220 | Gas extremadamente inflamable | Gases inflamables | Categoría 1 | Peligro | P210, P377, P381, P403 |
H221 | Gas inflamable. | Gases inflamables | Categoría 2 | Advertencia | P210, P377, P381, P403 |
H222 | Aerosol extremadamente inflamable | Aerosoles inflamables | Categoría 1 | Peligro | P210, P211, P251, P410+P412 |
H223 | Aerosol inflamable | Aerosoles inflamables | Categoría 2 | Advertencia | P210, P211, P251, P410+P412 |
H224 | Líquido y vapores extremadamente inflamables | Líquidos inflamables | Categoría 1 | Peligro | P210,P233, P240, P241, P242, P243, P280, P303+ P361+P353, P370+P378, P403+P235, P501 |
H225 | Líquido y vapores muy inflamables | Líquidos inflamables | Categoría 2 | Peligro | |
H226 | Líquidos y vapores inflamables | Líquidos inflamables | Categoría 3 | Advertencia | |
H227 | Líquido combustible | Líquidos inflamables | Categoría 4 | Advertencia | P210, P280, P370+P378, P403+P235, P501 |
H228 | Sólido inflamable | Sólidos inflamables | Categoría 1 | Peligro | P210, P240,P241, P280, P370+P378 |
H228 | Sólido inflamable | Sólidos inflamables | Categoría 2 | Advertencia | |
H240 | Peligro de explosión en caso de calentamiento | Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente; y peróxidos orgánicos | Tipo A | Peligro | P210, P220, P234, P280, P370+ P378, P370+ P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501 |
H241 | Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento | Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente; y peróxidos orgánicos | Tipo B | Peligro | P210, P220, P234, P280, P370+P378, P370+ P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501 |
H242 | Peligro de incendio en caso de calentamiento | Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente; y peróxidos orgánicos | Tipo C, D, | Peligro | P210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501 |
H242 | Peligro de incendio en caso de calentamiento | Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente; y peróxidos orgánicos | Tipo E, F Tipo B | Advertencia | P210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501 |
H250 | Arde espontáneamente en contacto con el aire | Líquidos pirofóricos; sólidos pirofóricos | Categoría 1 | Peligro | P210, P222, P280, P302+P334, P370+P378, P422 |
H251 | Se calienta espontáneamente; puede arder | Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo | Categoría 1 | Peligro | |
H252 | Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede arder | Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo | Categoría 2 | Advertencia | P235+P410, P280, P407, P413, P420 |
H260 | En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente | Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables | Categoría 1 | Peligro | |
H261 | En contacto con el agua desprende gases inflamables | Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables | Categoría 2 | Peligro | P223, P231+P232, P280, P335+ P334, P370+P378, P402+P404, P501 |
H261 | En contacto con el agua desprende gases inflamables | Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables | Categoría 3 | Advertencia | P231+P232, P280, P370+P378, P402+P404, P501 |
H270 | Puede provocar o agravar un incendio; oxidante | Gases comburentes | Categoría 1 | Peligro | P220, P244, P370+P376, P403 |
H271 | Puede provocar fuego o explosión; comburente fuerte. | Líquidos comburentes; sólidos comburentes | Categoría 1 | Peligro | P210, P220, P221, P280, P283, P306+P360, P371+P380+P375, P370+P378, P501 |
H272 | Puede agravar un incendio; comburente | Líquidos comburentes; sólidos comburentes | Categoría 2 | Peligro | |
H272 | Puede agravar un incendio; comburente | Líquidos comburentes; sólidos comburentes | Categoría 3 | Advertencia | P210, P220, P221P280, P370+P378, P501 |
H280 | Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento | Gases a presión | Gas comprimido Gas licuado Gas disuelto | Advertencia | P410+P403 |
H281 | Contiene gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas | Gases a presión | Gas licuado refrigerado | Advertencia | P282, P336, P315, P403 |
H290 | Puede ser corrosivo para los metales | Corrosivo para los metales | Categoría 1 | Advertencia | P234, P390, P404 |
H300 | Mortal en caso de ingestión | Toxicidad aguda, oral | Categoría 1 y 2 | Peligro | P264, P270, P301+P310, P321, P330, P405, P501 |
H301 | Tóxico en caso de ingestión | Toxicidad aguda, oral | Categoría 3 | Peligro | P264, P270, P301+P310, P321, P330, P405, P501 |
H302 | Dañino si se ingiere | Toxicidad aguda, oral | Categoría 4 | Advertencia | P264, P270, P301+P312, P330, P501 |
H303 | Puede ser nocivo en caso de ingestión | Toxicidad aguda, oral | Categoría 5 | P312 | |
H304 | Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias | Riesgo de aspiración | Categoría 1 | Peligro | |
H305 | Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias | Riesgo de aspiración | Categoría 2 | Advertencia | P301+P310, P331, P405, P501 |
H310 | Mortal en contacto con la piel | Toxicidad aguda, cutánea | Categoría 1 y 2 | Peligro | P262, P264, P270, P280, P302+P350, P310, P322, P361, P363, P405, P501 |
H311 | Tóxico en contacto con la piel. | Toxicidad aguda, cutánea | Categoría 3 | Peligro | P280, P302+P352, P312, P322, P361, P363, P405, P501 |
H312 | Nocivo en contacto con la piel | Toxicidad aguda, cutánea | Categoría 4 | Advertencia | P280,P302+P352, P312, P322, P363, P501 |
H313 | Puede ser nocivo en contacto con la piel | Toxicidad aguda, cutánea | Categoría 5 | P312 | |
H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves | Irritación/corrosión de la piel | Categorías 1A, B, C | Peligro | P260,P264, P280, P301+P330+ P331, P303+P361+P353, P363, P304+P340, P310, P321, P305+ P351+P338, P405, P501 |
H315 | Causa irritación cutánea | Irritación/corrosión de la piel | Categoría 2 | Advertencia | P264, P280, P302+P352, P321, P332+P313, P362 |
H316 | Causa leve irritación cutánea | Irritación/corrosión de la piel | Categoría 3 | Advertencia | P332+P313 |
H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel | Sensibilización, cutánea | Categoría 1 | Advertencia | P261, P272, P280, P302+P352, P333+P313, P321, P363, P501 |
H318 | Provoca lesiones oculares graves | Irritación ocular/daño ocular grave | Categoría 1 | Peligro | P280, P305+P351+P338, P310 |
H319 | Provoca irritación ocular grave | Irritación ocular/daño ocular grave | Categoría 2A | Advertencia | P264, P280, P305+P351+P338, P337+P313P |
H320 | Provoca irritación ocular grave | Irritación ocular/daño ocular grave | Categoría 2B | Advertencia | P264, P305+P351+P338, P337+P313 |
H330 | Mortal en caso de inhalación | Toxicidad aguda, inhalación | Categoría 1 y 2 | Peligro | P260, P271, P284, P304+P340, P310, P320, P403+P233, P405, P501 |
H331 | Tóxico en caso de inhalación | Toxicidad aguda, inhalación | Categoría 3 | Peligro | P261, P271, P304+P340, P311, P321, P403+P233, P405, P501 |
H332 | Nocivo en caso de inhalación | Toxicidad aguda, inhalación | Categoría 4 | Advertencia | P261, P271, P304+P340, P312 |
H333 | Puede ser nocivo en caso de inhalación | Toxicidad aguda, inhalación | Categoría 5 | P304+P312 | |
H334 | Puede causar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación | Sensibilización, respiratoria | Categoría 1 | Peligro | P261, P285, P304+P341, P342+P311, P501 |
H335 | Puede causar irritación respiratoria | Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única); irritación de las vías respiratorias | Categoría 3 | Advertencia | |
H336 | Puede causar somnolencia o vértigo | Toxicidad específica en determinados órganos , exposición única; efectos narcóticos | Categoría 3 | Advertencia | P261, P271, P304+P340, P312, P403+P233, P405, P501 |
H340 | Puede provocar defectos genéticos | Mutagenicidad en células germinales | Categoría 1A, 1B | Peligro | |
H341 | Se sospecha que provoca defectos genéticos | Mutagenicidad en células germinales | Categoría 2 | Advertencia | P201,P202, P281, P308+P313, P405, P501 |
H350 | Puede causar cáncer | Potencial cancerígeno | Categoría 1A, 1B | Peligro | |
H351 | Se sospecha que provoca cáncer | Potencial cancerígeno | Categoría 2 | Advertencia | P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501 |
H360 | Puede dañar la fertilidad o al feto | Toxicidad reproductiva | Categoría 1A, 1B | Peligro | |
H361 | Se sospecha que daña la fertilidad o al feto | Toxicidad reproductiva | Categoría 2 | Advertencia | P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501 |
H362 | Puede perjudicar a los lactantes alimentados con leche materna | Toxicidad reproductiva, efectos sobre o a través de la lactancia | Otras categorías | P201, P260, P263, P264, P270, P308+P313 | |
H370 | Provoca daños en los órganos | Toxicidad específica a un órgano definido, exposición única | Categoría 1 | Peligro | P260, P264, P270, P307+P311, P321, P405, P501 |
H371 | Puede provocar daños en los órganos | Toxicidad específica a un órgano definido, exposición única | Categoría 2 | Advertencia | P260, P264, P270, P309+P311, P405, P501 |
H372 | Provoca daños en los órganos por exposición prolongada o repetida | Toxicidad específica a un órgano definido, exposición repetida | Categoría 1 | Peligro | P260, P264, P270, P314, P501 |
H373 | Provoca daños en los órganos por exposición prolongada o repetida | Toxicidad específica a un órgano definido, exposición repetida | Categoría 2 | Advertencia | P260, P314, P501 |
H400 | Muy tóxico para los organismos acuáticos | Peligroso para el entorno acuático, peligro grave | Categoría 1 | Advertencia | P273, P391, P501 |
H401 | Tóxico para los organismos acuáticos | Peligroso para el entorno acuático, peligro grave | Categoría 2 | P273, P501 | |
H402 | Nocivo para los organismos acuáticos | Peligroso para el entorno acuático, peligro grave | Categoría 3 | ||
H410 | Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos | Peligroso para el entorno acuático, peligro a largo plazo | Categoría 1 | Advertencia | P273, P391, P501 |
H411 | Tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. | Peligroso para el entorno acuático, peligro a largo plazo | Categoría 2 | ||
H412 | Nocivo para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos | Peligroso para el entorno acuático, peligro a largo plazo | Categoría 3 | ||
H413 | Puede provocar efectos nocivos duraderos a los organismos acuáticos | Peligroso para el entorno acuático, peligro a largo plazo | Categoría 4 | P273, P501 | |
H420 | Nocivo para la salud pública y el medio ambiente al destruir el ozono de la atmósfera superior | Peligroso para la capa de ozono. | Categoría 1 | Advertencia | P502 |
Otras declaraciones de peligro: restos de la legislación de la UE | |||||
EUH001 | Explosivo en estado seco. | ||||
EUH006 | Explosivo con o sin contacto con el aire | ||||
EUH014 | Reacciona violentamente con el agua | ||||
EUH018 | Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables | ||||
EUH019 | Puede formar peróxidos explosivos. | ||||
EUH029 | En contacto con agua libera gases tóxicos | ||||
EUH031 | En contacto con ácidos libera gases tóxicos. | ||||
EUH032 | En contacto con ácidos libera gas muy tóxico. | ||||
EUH044 | Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado | ||||
EUH059 | Peligroso para la capa de ozono. | ||||
EUH066 | La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel | ||||
EUH070 | Tóxico en contacto con los ojos |
Consejos de prudencia
Hay 116 consejos de prudencia individuales y 33 combinados: se les asigna un código alfanumérico único que consiste en una letra y tres números, como sigue:
- la letra « P» para consejo de precaución (de "precautionary statement");
- un número que designa el tipo de consejos de prudencia como se indica a continuación:
- «1» para consejos de prudencia generales
- «2» para consejos de prudencia preventivos
- «3» para consejos de precaución de respuesta
- «4» para consejos de precaución de almacenamiento
- «5» para consejos de precaución de eliminación
- dos números, que se corresponden con la numeración secuencial de los consejos de prudencia
Gráfico de las declaraciones de peligro
General | |
---|---|
P101 | Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. |
P102 | Mantener fuera del alcance de los niños. |
P103 | Leer la etiqueta antes de su utilización. |
Prevención | |
P201 | Solicitar instrucciones especiales antes de su utilización. |
P202 | No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. |
P210 | Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. |
P211 | No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. |
P212 | Evitar el calentamiento en condiciones de aislamiento o la reducción del agente insensibilizante. |
P220 | Mantener o almacenar alejado de la ropa/…/materiales combustibles. |
P221 | Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles/... |
P222 | No dejar que entre en contacto con el aire. |
P223 | Mantener alejado de cualquier posible contacto con el agua, pues reacciona violentamente y puede provocar una llamarada. |
P230 | Manténgase humedecido con... |
P231 | Manipular en gas inerte. |
P232 | Proteger de la humedad. |
P233 | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
P234 | Conservar únicamente en el recipiente original. |
P235 | Mantener en lugar fresco. |
P240 | Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor. |
P241 | Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/…/antideflagrante. |
P242 | Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. |
P243 | Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. |
P244 | Mantener las válvulas de reducción limpias de grasa y aceite. |
P250 | Evitar la abrasión/el choque/…/la fricción. |
P251 | Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso. |
P260 | No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. |
P261 | Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. |
P262 | Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. |
P263 | Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia. |
P264 | Lávese bien las manos después de manipular. |
P264 | Lavarse bien la piel tras la manipulación. |
P270 | No comer, beber ni fumar durante su utilización. |
P271 | Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. |
P272 | Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. |
P273 | Evitar su liberación al medio ambiente. |
P280 | Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección. |
P281 | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. |
P282 | Llevar guantes que aíslen del frío, gafas, máscara. |
P283 | Llevar prendas ignífugas, resistentes al fuego, resistentes a las llamas. |
P284 | Llevar equipo de protección respiratoria. |
P285 | En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. |
P231 + P232 | Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad. |
P235 + P410 | Mantener en lugar fresco. Proteger de la luz solar. |
Respuesta | |
P301 | EN CASO DE INGESTIÓN: |
P304 | EN CASO DE INHALACIÓN: |
P305 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: |
P306 | EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: |
P307 | EN CASO DE exposición: |
P308 | EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: |
P309 | En caso de exposición o malestar: |
P310 | Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. |
P311 | Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. |
P312 | Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. |
P313 | Consiga atención/consejo médico. |
P314 | Consultar a un médico en caso de malestar. |
P315 | Consultar a un médico inmediatamente. |
P320 | Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta). |
P321 | Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta). |
P322 | Se necesitan medidas específicas (ver ... en esta etiqueta). |
P330 | Enjuagarse la boca. |
P331 | NO provocar el vómito. |
P332 | En caso de irritación cutánea: |
P333 | En caso de irritación o erupción cutáneas: |
P334 | Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas. |
P335 | Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel. |
P336 | Descongelar las partes heladas con agua tibia. No frotar la zona afectada. |
P337 | Si persiste la irritación ocular: |
P338 | Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. |
P340 | Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. |
P341 | Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. |
P342 | En caso de síntomas respiratorios: |
P350 | Lavar suavemente con agua y jabón abundantes. |
P351 | Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. |
P352 | Lavar con agua y jabón abundantes. |
P353 | Aclararse la piel con agua/ducharse. |
P360 | Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa. |
P361 | Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. |
P362 | Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. |
P363 | Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. |
P370 | En caso de incendio: |
P371 | En caso de incendio importante y en grandes cantidades: |
P372 | Riesgo de explosión en caso de incendio. |
P373 | NO luchar contra el incendio cuando el fuego llega a los explosivos. |
P374 | Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. |
P376 | Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Gases comburentes (sección 2.4.) 1 |
P377 | Fuga de gas en llamas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro. |
P378 | Utilizar ... para apagarlo. |
P380 | Evacuar el área. |
P381 | Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo. |
P390 | Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. |
P391 | Recoger el vertido. Peligroso para el medio ambiente acuático |
P301 + P310 | EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. |
P301 + P312 | EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal. |
P301 + P330 + P331 | EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. |
P302 + P334 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas. |
P302 + P350 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes. |
P302 + P352 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. |
P303 + P361 + P353 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. |
P301 + P312 | EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. |
P304 + P340 | EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. |
P304 + P341 | EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. |
P305 + P351 + P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. |
P306 + P360 | EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa. |
P307 + P311 | EN CASO DE EXPOSICIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. |
P308 + P313 | EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consiga atención/consejo médico. |
P309 + P311 | EN CASO DE exposición o malestar: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. |
P332 + P313 | En caso de irritación cutánea: Consiga atención/consejo médico. |
P333 + P313 | En caso de irritación o erupción cutáneas: Consiga atención/consejo médico. |
P335 + P334 | Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel. Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas. |
P337 + P313 | Si persiste la irritación ocular: Consiga atención/consejo médico. |
P342 + P311 | En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. |
P370 + P376 | En caso de incendio: Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. |
P370 + P378 | En caso de incendio: Utilizar ... para apagarlo. |
P370 + P380 | En caso de incendio: Evacuar el área. |
P370 + P380 + P375 | En caso de incendio: Evacuar el área. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión. |
P371 + P380 + P375 | En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar el área. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión. |
Almacenamiento | |
P401 | Almacenar ... |
P402 | Almacenar en un lugar seco. |
P403 | Almacenar en un lugar bien ventilado. |
P404 | Almacenar en un recipiente cerrado. |
P405 | Guardar bajo llave. |
P406 | Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/… con revestimiento interior resistente. |
P407 | Dejar una separación entre los bloques/los palés de carga. |
P410 | Proteger de la luz solar. |
P411 | Almacenar a temperaturas no superiores a … o C/…o F. |
P412 | No exponer a temperaturas superiores a 50 o C/ 122 o F. |
P413 | Almacenar las cantidades a granel superiores a … kg/… lbs a temperaturas no superiores … o C/…o F. |
P420 | Almacenar alejado de otros materiales. |
P422 | Almacenar el contenido en ... |
P402 + P404 | Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado. |
P403 + P233 | Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
P403 + P235 | Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. |
P410 + P403 | Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. |
P410 + P412 | Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 o C/122o F. |
P411 + P235 | Almacenar a temperaturas no superiores a … o C/…o F. Mantener en lugar fresco. |
Eliminación | |
P501 | Eliminar el contenido/el recipiente en ... |
P502 | Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado. |
Pictogramas y códigos de peligro
En comparación con el sistema actual de la UE el cambio más significativo son los pictogramas, que antes eran los símbolos de peligro. Aunque la mayoría de los pictogramas del SGA tienen su equivalencia en el sistema anterior, los pictogramas SGA 04, SGA 07 y SGA 08 son completamente nuevos.
El sistema SGA se sustenta en 16 clases de peligro físico, 10 de peligro para la salud, y 3 de peligro medioambiental, y consta de los siguientes elementos comunicativos:
9 Gráfico de pictogramas
Descripción | Pictograma | Clase de peligro y categoría de peligro |
---|---|---|
Pictograma de una bomba explotando GHS01 | ![]() | Explosivos inestables Explosivos de las divisiones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, tipos A, B Peróxidos orgánicos, tipos A, B Peligro de incendio o de proyección División 1.5 Peligro de explosión en masa en caso de incendio División 1.6 |
Llama GHS02 | ![]() | Gases inflamables, categoría 1 Aerosoles inflamables, categorías 1, 2 Líquidos inflamables, categorías 1, 2, 3 Sólidos inflamables, categorías 1, 2 Sustancias y mezclas autorreactivas, tipos B, C, D, E, F Líquidos pirofóricos, categoría 1 Sólidos pirofóricos, categoría 1 Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, categorías 1, 2 Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua , desprenden gases inflamables, categorías 1, 2, 3 Peróxidos orgánicos, tipos B, C, D, E, F |
Llama sobre un círculo GHS03 | ![]() | Gases comburentes, categoría 1 Líquidos comburentes, categorías 1, 2 y 3 |
Bombona de gas GHS04 | ![]() | Gases a presión: - Gases comprimidos - Gases licuados - Gases licuados refrigerados - Gases disueltos |
Corrosión GHS05 | ![]() | Corrosivo para los metales, categoría 1 Corrosión cutánea, categorías 1A, 1B, 1C Daños oculares graves, categoría 1 |
| ||
Calavera y tibias cruzadas GHS06 | ![]() | Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación), categorías 1, 2 y 3 |
Signo de exclamación GHS07 | ![]() | Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación), categoría 4 Irritación cutánea, categoría 2 Irritación ocular, categoría 2 Sensibilización cutánea, categoría 1 Toxicidad específica a un órgano definido, exposición única, categoría 3 |
Peligro para la salud GHS08 | ![]() | Sensibilización respiratoria, categoría 1 Mutagenicidad de células germinales, categorías 1A, 1B, 2 Carcinogenicidad, categorías 1A, 1B, 2 Toxicidad reproductiva, categorías 1A, 1B, 2 Toxicidad específica a un órgano definido, exposición única, categorías 1,2 Toxicidad específica a un órgano definido, exposición repetida, categorías 1,2 Peligro de aspiración, categoría 1 |
Medio ambiente GHS09 | ![]() | Peligroso para el entorno acuático Peligro agudo, categoría 1 Peligro crónico, categorías 1, 2 |