Key Documents
1.09141
Supelco
Hidróxido de sodio solution
c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
About This Item
Fórmula lineal:
NaOH
Número de CAS:
Peso molecular:
40.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.21
product name
Hidróxido de sodio solution, c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Quality Level
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
packaging
Titripac® of
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
12.7 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Inchi Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Estudios de adsorción: se utiliza la disolución de hidróxido de sodio en el tratamiento de adsorbentes de polímeros para mejorar sus propiedades de adsorción. En un estudio reciente se investigó el efecto del tratamiento de un adsorbente de polímero PVC/Aliquat-336 con hidróxido de sodio sobre la adsorción de cromo (VI). El tratamiento mejoró la capacidad de adsorción del polímero, haciéndolo más eficaz en la eliminación de metales pesados de disoluciones acuosas (Ouazine et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
  • Síntesis de etóxido de sodio: la disolución de hidróxido de sodio se emplea en la síntesis de etóxido de sodio, un reactivo importante en síntesis orgánica. La investigación ha demostrado que el etóxido de sodio se puede sintetizar con eficacia a temperatura ambiente usando hidróxido de sodio y etanol-90. Este método ofrece un enfoque directo y rentable para preparar este producto químico intermedio clave (Randriana et al., World Journal of Applied Chemistry, 2021).
  • Inhibición de la corrosión: la disolución de hidróxido de sodio se utiliza en estudios de inhibición de la corrosión. La investigación ha demostrado que un extracto acuoso de hojas de la planta Thespesia populnea puede inhibir eficazmente la corrosión del acero de aluminio en disolución de hidróxido de sodio. En el estudio se utilizaron técnicas electroquímicas para demostrar la formación de una película protectora en la superficie del acero, destacando el potencial de los inhibidores naturales en aplicaciones industriales (Brindha y Venkatraman, Research Journal of Chemistry and Environment, 2023).
Features and Benefits
Acreditación:
Esta disolución volumétrica es analizada por nuestro laboratorio de calibración D-K-15185-01-00, acreditado según la DIN EN ISO/IEC 17025, para el análisis de concentraciones de cantidad de sustancia en disoluciones volumétricas por DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Organismo Nacional de Acreditación Alemán). El certificado de acreditación puede encontrarse en www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Packaging
Los números de referencia (SKU)-tamaño de envase que acaban en «3» son SmartChemicals con una etiqueta RFID para la transferencia perfecta de datos al instrumento, por ejemplo, xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003. Más información en www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Sistema de envasado Titripac® - todos los números de referencia (SKU)-tamaño de envase que acaban en "4000, 4003, 9010, 9013» - más información en www.sigmaaldrich.com/Titripac
Analysis Note
Forma líquida
Concentración de cantidad de sustancia 0,0995 - 0,1005 mol/l.
Incertidumbre de la medición ± 0,0003 mol/l.
Compatibilidad con los SRM del NIST
La concentración se determina mediante valoración volumétrica y se refiere a 20 °C.
La concentración de cantidad de sustancia de esta disolución volumétrica es compatible con el material de referencia patrón primario (SRM) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Gaithersburg, EE.UU. (ftalato de hidrógeno de potasio SRM 84 del NIST) mediante el patrón volumétrico ftalato de hidrógeno de potasio (referencia 1.02400), material de referencia certificado según ISO 17034, analizado por nuestro laboratorio de calibración acreditado de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, según DIN EN ISO/IEC 17025. La incertidumbre se expresa como incertidumbre expandida de la medición con un factor de cobertura k = 2 que cubre un nivel de confianza del 95 %.
Nota: El título es un factor de corrección para variaciones de la disolución volumétrica, el equipo de valoración, la temperatura y otras condiciones de laboratorio. Para la obtención de resultados de valoración correctos se recomienda determinar un valor con el equipo específico del laboratorio y en condiciones específicas de laboratorio directamente después de la apertura de una nueva botella y a intervalos de tiempo regulares.
Legal Information
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Contenido relacionado
La valoración es un método analítico para determinar una concentración desconocida utilizando una disolución de concentración conocida. La valoración de Karl Fischer es un método de valoración específico y muy utilizado para determinar el contenido de agua de las materias primas y los productos acabados.
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.
La valoración es un método analítico para determinar una concentración desconocida utilizando una disolución de concentración conocida. La valoración de Karl Fischer es un método de valoración específico y muy utilizado para determinar el contenido de agua de las materias primas y los productos acabados.
La valoración es un método analítico para determinar una concentración desconocida utilizando una disolución de concentración conocida. La valoración de Karl Fischer es un método de valoración específico y muy utilizado para determinar el contenido de agua de las materias primas y los productos acabados.
Ver todo