311421
Ácido perclórico
70%, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
PCA
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
6.8 mmHg ( 25 °C)
Quality Level
assay
70%
99.999% trace metals basis
form
liquid
reaction suitability
reagent type: oxidant
density
1.664 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Application
- Ácido perclórico soportado por sílice (HClO4-SiO2) que se utiliza como catalizador en la diacilación geminal de aldehídos, la síntesis de amidoalquil naftoles, carbamatos primarios e imidazoles tetrasustituidos.
- Ácido perclórico soportado por alúmina (al2O3-HClO4), que se utiliza como catalizador en la síntesis αde -(α-amidobencil)-β-naftoles.
- Catalizador de Fe 3o4@SiO2-HClO4, que se utiliza en la síntesis de derivados de 1,4-dihidropiridina.
- Medio de reacción en reacciones de oxidación.
- Reactivo para la preparación de electrólitos de polímero fluorado con poli (vinilidenofluoruro-cohexafluoropropileno) (PVDF-HFP) para pilas de combustible.
- Dopante en la preparación de catalizador polianilina funcionalizada con ácido perclórico (HClO4/PANI) para la síntesis de benzotiazoles 2-sustituidos por reacción de condensación entre o-aminotiofenol y aldehídos.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Storage Class
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter