Merck
733296
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyoxetane
95%
Sinónimos:
1,3-Epoxy-2-propanol, 3-Oxetanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
74.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
liquid
availability
not available in Japan, EU
refractive index
n20/D 1.438
density
1.167 g/mL at 25 °C
functional group
ether
hydroxyl
SMILES string
OC1COC1
InChI
1S/C3H6O2/c4-3-1-5-2-3/h3-4H,1-2H2
InChI key
QMLWSAXEQSBAAQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
189.0 °F
flash_point_c
87.2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)