Merck
777838
Sigma-Aldrich
3-Aminooxetane
97%
Sinónimos:
3-Oxetanamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H7NO
Número de CAS:
Peso molecular:
73.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.453
densidad
1.042 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC1COC1
InChI
1S/C3H7NO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2,4H2
Clave InChI
OJEOJUQOECNDND-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
130.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
54.44 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)