198234
Tetrahydro-4-pyranol
98%
Sinónimos:
4-Hydroxytetrahydropyran
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
87 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
OC1CCOCC1
InChI
1S/C5H10O2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5-6H,1-4H2
InChI key
LMYJGUNNJIDROI-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
190.4 °F - closed cup
flash_point_c
88 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?