Merck
156434
Sigma-Aldrich
Cyclobutanol
≥99%
About This Item
Fórmula lineal:
C4H7OH
Número de CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein/REAXYS Number:
2035937
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
123 °C/733 mmHg (lit.)
density
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OC1CCC1
InChI
1S/C4H8O/c5-4-2-1-3-4/h4-5H,1-3H2
InChI key
KTHXBEHDVMTNOH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
69.8 °F - closed cup
flash_point_c
21 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1