192309
3,3-Dimethyloxetane
98%
Sinónimos:
β,β-Dimethyloxetane, 3,3-Dimethyloxacyclobutane, 3,3-Dimethyloxetane, 3,3-Dimethyltrimethylene oxide
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
bp
81 °C/765 mmHg (lit.)
density
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CC1(C)COC1
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-6-4-5/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RVGLUKRYMXEQAH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
For use with
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
15.8 °F - closed cup
flash_point_c
-9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)