745715
Oxetane-3-methanol
97%
Sinónimos:
3-(Hydroxymethyl)oxetane, 3-Oxetanemethanol, 3-Oxetanylmethanol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.450
density
1.092 g/mL at 25 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1COC1
InChI
1S/C4H8O2/c5-1-4-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2
InChI key
SWYHWLFHDVMLHO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
223.9 °F
flash_point_c
106.6 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)