279471
Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate
99%
Sinónimos:
TES triflate, Trifluoromethanesulfonic acid triethylsilylester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.389 (lit.)
bp
85-86 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
cadena SMILES
CC[Si](CC)(CC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-4-15(5-2,6-3)13-14(11,12)7(8,9)10/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
STMPXDBGVJZCEX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?