Merck
D125806
Sigma-Aldrich
N,N-diisopropiletilamina
ReagentPlus®, ≥99%
Sinónimos:
N-etildiisopropilamina, DIPEA, Etildiisopropilamina, «La base de Hünig»
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2CH]2NC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
129.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
vapor pressure
31 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
mp
<−50 °C (lit.)
density
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI key
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
General description
La N,N-diisopropiletilamina, también conocida como base de Hünig, es una amina con impedimento estérico. Es una base no nucleofílica comúnmente utilizada para las reacciones de sustitución. Actúa como activador de los complejos de iridio con ligandos quirales N, P, que pueden utilizarse en la hidrogenación de nitrilos α, β-insaturados. Se ha investigado la influencia de la variación de la concentración de N,N-diisopropiletilamina en la síntesis de olvanil en presencia de catalizador de lipasa.
Application
La N,N-diisopropiletilamina puede utilizarse en la síntesis de péptidos manosilados de ovoalbúmina.
Eliminador de protones utilizado en el acoplamiento de péptidos, enolboración, alcoxicarbonilación catalizada por Pd(0) de alilfosfatos y acetatos y como catalizador en la síntesis de vinilsulfona.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.1 °F
flash_point_c
9.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7162-7162 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 695-695 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 1538-1538 (1993)
Asymmetric Hydrogenation of α,β-Unsaturated Nitriles with Base-Activated Iridium N, P Ligand Complexes
Muller MA and Pfaltz A.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 126(33), 8812-8815 (2014)
Synthetic Communications, 23, 3073-3073 (1993)