Merck
235067
Sigma-Aldrich
Chlorotriethylsilane
99%
Sinónimos:
TESCl, Triethylchlorosilane
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)3SiCl
Número de CAS:
Peso molecular:
150.72
Beilstein:
1732860
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.43 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
densidad
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[Si](Cl)(CC)CC
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Employed together with Grignard reagents in a palladium-catalyzed carbosilylation of allenes. The Grignard attacks the allene central carbon and the terminal carbon is silylated.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
86.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
30 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of Organometallic Chemistry, 692, 375-375 (2007)