Merck
336106
Sigma-Aldrich
2,6-Lutidina
Sinónimos:
2,6-Dimetilpiridina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9N
Número de CAS:
Peso molecular:
107.15
Beilstein/REAXYS Number:
105690
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C)n1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
General description
La 2,6-lutidina, también conocida como 2,6-dimetilpiridina, es un compuesto orgánico que se utiliza habitualmente como reactivo en varias reacciones orgánicas, como la síntesis de heterociclos, nitroalcanos y haluros de alquilo. También puede utilizarse como catalizador en síntesis orgánica.
Application
La 2,6-lutidina puede utilizarse como:
  • Base en la síntesis de un aducto aldólico a partir de hemitioésteres y aldehídos del ácido malónico catalizada por una sal de Cu (II).
  • Aditivo en la ciclación reductora del acetato de epoxigeranilo
  • Catalizador en combinación con Cul para la síntesis selectiva de N-sulfonil-1,2,3-triazoles.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
89.6 °F
flash_point_c
32 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Cu (II)-catalyzed enantioselective aldol condensation between malonic acid hemithioesters and aldehydes.
Orlandi S, et al.
Tetrahedron Letters, 45(8), 1747-1749 (2004)
Copper-Catalyzed Synthesis of N-Sulfonyl-1, 2, 3-triazoles: Controlling Selectivity.
Yoo EJ, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(10), 1730-1733 (2007)
Ti (III)-catalyzed radical cyclization of 6, 7-epoxygeranyl acetate.
Fuse S, et al.
Tetrahedron Letters, 45(9), 1961-1963 (2004)
James R Frost et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(38), 13261-13277 (2015-08-01)
Since their isolation almost 20 years ago, the callipeltosides have been of long standing interest to the synthetic community owing to their unique structural features and inherent biological activity. Herein we present our full research effort that has led to the
Bojana Ginovska et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(44), 15713-15719 (2015-10-24)
We report that 2,6-lutidine⋅trichloroborane (Lut⋅BCl3 ) reacts with H2 in toluene, bromobenzene, dichloromethane, and Lut solvents producing the neutral hydride, Lut⋅BHCl2 . The mechanism was modeled with density functional theory, and energies of stationary states were calculated at the G3(MP2)B3