Merck
L3900
Sigma-Aldrich
2,6-Lutidina
ReagentPlus®, 98%
Sinónimos:
2,6-Dimetilpiridina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9N
Número de CAS:
Peso molecular:
107.15
Beilstein/REAXYS Number:
105690
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
98%
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C)n1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
La 2,6-lutidina puede utilizarse como base para la oxidación de los alcoholes α-CF3 a los correspondientes compuestos carbonilo en presencia de tetrafluoroborato de 4-acetamido-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxoamonio (sal de Bobbitt) como reactivo de oxidación.
Puede utilizarse:
  • Como promotor de la fluoración catalítica asimétrica de α-cianofosfonatos en presencia de complejos Pd(II)-bisfosfina quirales.
  • En combinación con el triflato terc-butildimetilsilil para la protección de los alcoholes terciarios y los alcoholes secundarios no reactivos.
  • En combinación con trietilsilil trifluorometanosulfonato para la conversión de acetales en los correspondientes aldehídos en diclorometano seguido de trabajo en agua.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
91.4 °F
flash_point_c
33 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Unexpected Highly Chemoselective Deprotection of the Acetals from Aldehydes and Not Ketones: TESOTf? 2, 6-Lutidine Combination.
Fujioka H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(38), 11800-11801 (2004)
Pd (II)-Catalyzed Asymmetric Fluorination of ?-Aryl-?-cyanophosphonates with the Aid of 2, 6-Lutidine.
Moriya K I, et al.
Synlett, 2007(07), 1139-1142 (2007)
Studies with trialkylsilyltriflates: new syntheses and applications.
Corey E J, et al.
Tetrahedron Letters, 22(36), 3455-3458 (1981)
Synthesis of 4-acetamido-2, 2, 6, 6-tetramethylpiperidine-1-oxoammonium tetrafluoroborate and 4-acetamido-(2, 2, 6, 6-tetramethyl-piperidin-1-yl) oxyl and their use in oxidative reactions.
Mercadante M A, et al.
Nature Protocols, 8(4), 666-666 (2013)
Bojana Ginovska et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(44), 15713-15719 (2015-10-24)
We report that 2,6-lutidine⋅trichloroborane (Lut⋅BCl3 ) reacts with H2 in toluene, bromobenzene, dichloromethane, and Lut solvents producing the neutral hydride, Lut⋅BHCl2 . The mechanism was modeled with density functional theory, and energies of stationary states were calculated at the G3(MP2)B3