248460
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate
97%
Sinónimos:
TIPS triflate, Trifluoromethanesulfonic acid triisopropylsilyl ester, Triisopropylsilyl triflate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
45-46 °C/0.03 mmHg
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H21F3O3SSi/c1-7(2)18(8(3)4,9(5)6)16-17(14,15)10(11,12)13/h7-9H,1-6H3
InChI key
LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
217.4 °F - closed cup
flash_point_c
103 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?