Key Documents
238600
4-Methoxyphenyl isocyanate
99%
Sinónimos:
1-Isocyanato-4-methoxybenzene, 4-Anisyl isocyanate, 4-Isocyanatoanisole, p-Anisyl isocyanate, p-Methoxyphenyl isocyanate
Productos recomendados
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
106-110 °C/16 mmHg (lit.)
density
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
isocyanate
SMILES string
COc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO2/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
InChI key
FMDGXCSMDZMDHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?