250821
4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
99%
Sinónimos:
α,α,α-Trifluoro-p-tolyl isocyanate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
bp
58-59 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-1-3-7(4-2-6)12-5-13/h1-4H
Clave InChI
QZTWVDCKDWZCLV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- fluorescent photoinduced electron transfer (PET) chemosensors
- 2-ethyl-6-[(4-trifluoromethylphenylcarbamoyl)hydrazino]-benzo[de]iso-quinoline-1,3-dione, an amidourea-based sensor for anions
- 1,8-naphthalimide based colorimetric and fluorescent sensor for anions
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?