439932
4-Acetylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
139 °C/14 mmHg (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
grupo funcional
isocyanate
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C9H7NO2/c1-7(12)8-2-4-9(5-3-8)10-6-11/h2-5H,1H3
Clave InChI
MOZSVHZOUDIZMF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- (4S,5R)-2-oxo-4-(4-phenyl-piperazin-1-ylmethyl)-oxazolidin-5-ylmethyl (4-acetyl-phenyl)-carbamate
- (4S,5R)-2-oxo-4-(4-phenyl-piperazin-1-ylmethyl)-oxazolidin-5-ylmethyl (4-acetyl-phenyl)-carbamate
- 2-oxo-4-(4-phenyl-piperazin-1-ylmethyl)-oxazolidin-5-ylmethyl phenyl acetate
- 2-oxo-4-(4-phenyl-piperazin-1-ylmethyl)-oxazolidin-5-ylmethyl (4-acetyl-phenyl)-carbamate
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?