241563
4-Bromophenyl isocyanate
99%
Sinónimos:
1-Bromo-4-isocyanatobenzene, p-Bromocarbanil, p-Bromophenyl isocyanate
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
bp
158 °C/14 mmHg (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
solubility
diethyl ether: very slightly soluble
functional group
bromo
isocyanate
SMILES string
Brc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4BrNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
InChI key
CZQIJQFTRGDODI-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?