493783
4-Cyanophenyl isocyanate
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
101-104 °C (lit.)
grupo funcional
isocyanate
nitrile
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C=Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4N2O/c9-5-7-1-3-8(4-2-7)10-6-11/h1-4H
Clave InChI
TVSXDZNUTPLDKY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?