Merck
185353
Sigma-Aldrich
Fenilo isocianato
≥98%
Sinónimos:
Isocianatobenceno, PhNCO
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
119.12
Beilstein/REAXYS Number:
471391
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
eCl@ss:
39031801
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1.4 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.535 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
density
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI key
DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
General description
El isocianato de fenilo reacciona con el alcohol etílico para producir α,γ-difenilalofanato etílico y trazas del dímero de isocianato de fenilo.
Application
El isocianato de fenilo (PhNCO) puede experimentar una reacción de adición con nitroparafinas primarias en presencia de un catalizador alquilamina terciaria para formar urea y furoxano sym-disustituidos. También puede reaccionar con ciclohexadienonas para formar derivados heterocíclicos que contienen diaminas vecinales.
El isocianato de fenilo se utilizó para preparar papel de celulosa modificado químicamente. Se utilizó en la síntesis de nanoplaquetas de óxido de grafeno funcionalizado.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
The Reactions of Primary Nitroparaffins with Isocyanates1
Mukaiyama T and Hoshino T
Journal of the American Chemical Society, 82(20), 5339-5342 (1960)
DBU-Catalyzed Desymmetrization of Cyclohexadienones: Access to Vicinal Diamine-Containing Heterocycles
Jin H, et al.
Organic Letters, 20(16), 5006-5009 (2018)
New Reactions of Phenyl Isocyanate and Ethyl Alcohol1.
Kogon IC.
Journal of the American Chemical Society, 78(19), 4911-4914 (1956)
Synthesis and exfoliation of isocyanate-treated graphene oxide nanoplatelets.
Stankovich S, et al.
Carbon, 44(15), 3342-3347 (2006)
R I Hollingsworth et al.
The Journal of biological chemistry, 264(16), 9300-9303 (1989-06-05)
A new hydroxylated, very long-chain fatty acid has been isolated and characterized from the lipopolysaccharide (LPS) of Rhizobium trifolii ANU 843. The lipid A of the organism was degraded by mild alkali and borohydride and the products methylated, peracetylated, and