210072
Aluminum bromide
powder and chunks, ≥98%
Sinónimos:
Aluminium(III) bromide, Aluminum tribromide, Tribromoaluminum
About This Item
toluene: soluble(lit.)
Productos recomendados
presión de vapor
1 mmHg ( 81.3 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: aluminum
bp
255 °C/1 atm (lit.)
mp
94-98 °C (lit.)
solubilidad
benzene: soluble(lit.)
toluene: soluble(lit.)
densidad
3.205 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clave InChI
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Aplicación
- AlBr(3)-Promoted stereoselective anti-hydroarylation of the acetylene bond in 3-arylpropynenitriles by electron-rich arenes: synthesis of 3,3-diarylpropenenitriles.: This study demonstrates the effective use of Aluminum bromide in the stereoselective anti-hydroarylation of acetylene bonds, highlighting its utility in the synthesis of complex organic molecules, crucial for pharmaceutical and material science applications (Gorbunova et al., 2021).
- Condensation of 2-naphthol and naphthalenediols with o-dichlorobenzene in the presence of aluminum halides.: Demonstrates the use of Aluminum bromide in facilitating condensation reactions, critical for the synthesis of high-value organic compounds used in dyes, pharmaceuticals, and agrochemicals (Koltunov et al., 2012).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?