8.01068
Aluminium bromide
anhydrous for synthesis
Sinónimos:
Aluminium bromide
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1.3 hPa ( 81 °C)
Nivel de calidad
Formulario
crystals
potencia
1598 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
250-270 °C/1013 hPa
mp
97.5 °C
densidad
3.2 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clave InChI
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Nota de análisis
Identity (ICP-OES): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3