208493
Aluminum iodide
technical grade, 95%
Sinónimos:
Aluminum triiodide, Aluminum(III) iodide
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
vapor pressure
1 mmHg ( 178 °C)
assay
95%
form
chunks
bp
360 °C (lit.)
mp
191 °C (lit.)
density
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Al](I)I
InChI
1S/Al.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?