250066
Aluminum bromide solution
anhydrous, 1.0 M in dibromomethane
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 81.3 °C)
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: aluminum
concentración
1.0 M in dibromomethane
densidad
2.522 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clave InChI
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)