256536
Phosphorus tribromide
99%
Sinónimos:
Phosphorus(III) bromide
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.27 psi ( 54 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.697 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
mp
−41.5 °C (lit.)
densidad
2.88 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
BrP(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
Clave InChI
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- In a novel protocol for synthesizing 7-ethoxy-1-(p-ethylphenoxy)-3,7-dimethyl-2-octene, a synthetic juvenile hormone mimic of trans,trans,cis-10,11-epoxy-7-ethyl-3,11-dimethyltrideca-2,6-dienoate.
- To synthesize 1,2,3-diazaphosphinane, 1,2,3-thiazaphosphinine and 1,2-azaphosphole bearing a chromone ring.
- To synthesize 1-Bromoundec-1-ene from 10-undecen-1-ol.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)