Merck
409324
Sigma-Aldrich
Aluminum iodide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Aluminum triiodide, Aluminum(III) iodide
About This Item
Fórmula lineal:
AlI3
Número de CAS:
Peso molecular:
407.70
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
anhydrous
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 178 °C)
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
360 °C (lit.)
mp
191 °C (lit.)
densidad
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
I[Al](I)I
InChI
1S/Al.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clave InChI
CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Aluminum iodide (AlI3) is a strong Lewis acid that is used as an electrolyte additive in electrochemical energy storage and conversion devices.
Aplicación
Aluminum iodide can be used as:
  • An electrolyte additive for the pretreatment of Li metal electrodes. The addition of AlI3 provides a durable Li interface with high Li cyclability.
  • A homogeneous redox mediator for rechargeable Al-CO2batteries with high discharge voltage and a high capacity. These secondary batteries are promising rechargeable systems for future grid energy storage applications.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pretreatment of Li metal anode with electrolyte additive for enhancing Li cycleability
Masashi Ishikawa, et al.
Journal of Power Sources, 146, 199-203 (2005)
Cheap and Environmentally Benign Electrochemical Energy Storage and Conversion Devices Based on AlI3 Electrolytes
Bofei Xue, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128, 8720-8721 (2006)
A Secondary Al?CO2 Battery Enabled by Aluminum Iodide as a Homogeneous Redox Mediator
Christopher Fetrow, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 15, 12908-12914 (2023)