170216
Methylglyoxal 1,1-dimethyl acetal
≥97%
Sinónimos:
1,1-Dimethoxyacetone, Pyruvaldehyde-1-dimethyl acetal, Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.398 (lit.)
bp
143-147 °C (lit.)
densidad
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acetal
ether
ketone
cadena SMILES
COC(OC)C(C)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h5H,1-3H3
Clave InChI
ULVSHNOGEVXRDR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?