822854
TSKgel® SuperSW mAb HR (4 µm) HPLC Column
L x I.D. 30 m × 7.8 mm, diol phase
Sinónimos:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
product name
Columna de HPLC de exclusión por tamaño (tipo SW) TSKgel®, phase diol, L × I.D. 30 m × 7.8 mm, 4 μm particle size
material
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
product line
TSKgel®
manufacturer/tradename
Tosoh SuperSW mAb HR, 22854
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
120 bar max. pressure
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 m × 7.8 mm
matrix
silica particle platform
matrix active group
diol phase
particle size
4 μm
pore size
250 Å pore size
operating pH
2.5-7.5
separation technique
size exclusion (SEC)
General description
Application
Physical form
Legal Information
analytical column
guard column
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Size-exclusion chromatography (SEC) columns and ready-to-use standards facilitate method development and increase robustness of protein SEC methods.