Key Documents
818675
TSKgel® SuperSW3000 (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, diol phase
Sinónimos:
Columna de HPLC de exclusión por tamaño (tipo SW) TSKgel®
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
Columna para HPLC TSKgel® SuperSW3000, phase diol, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
material
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
product line
TSKgel®
manufacturer/tradename
Tosoh 18675
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.4 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
120 bar max. pressure
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 cm × 4.6 mm
matrix
silica particle platform
matrix active group
diol phase
particle size
4 μm
pore size
250 Å
operating pH
2.5-7.5
separation technique
size exclusion (SEC)
General description
Con partículas de 4μm ultra eficientes, la columna TSKgel SuperSW3000 proporciona mayor eficiencia que las columnas TSKgel G3000SWxl de 5μm. El tamaño de poro de 250Å provoca un intervalo de fraccionamiento de hasta 500 000 Da para las proteínas globulares. El estrecho diámetro interno de la columna, de 4,6 mm, reduce el consumo de tampón y es ideal para aplicaciones con muestra limitada. Para aprovechar por completo la gran eficiencia de las columnas de 4μm y debido a que el diámetro de columna de las columnas TSKgel SuperSW es de 4,6 mm o inferior, es importante reducir al mínimo la cantidad de volumen muerto en el sistema de HPLC.
Physical form
Transportado en NaN3 al 0,05 % y Na2SO4 0,1 M en tampón de fosfato 0,1 M, pH 6,7.
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)