808541
TSKgel® G3000SWXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Sinónimos:
Columnas TSKgel® SWXL
About This Item
Productos recomendados
product name
Columna para HPLC TSKgel® G3000SWXL , phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
product line
TSKgel®
manufacturer/tradename
Tosoh 08541
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
matrix
silica particle platform
matrix active group
diol phase
particle size
5 μm
pore size
250 Å
operating pH
2.5-7.5
separation technique
size exclusion (SEC)
Categorías relacionadas
General description
Physical form
Legal Information
Application
analytical column
antibody
guard column
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.