Documentos clave
808543
TSKgel® SWXL (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, diol phase
Sinónimos:
Columnas TSKgel® SWXL
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Tipo de precolumna TSKgel® SWXL , phase diol, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 7 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 08543
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
4 cm × 6 mm
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
diol phase
tamaño de partícula
7 μm
tamaño de poro
250 Å
pH operativo
2.5-7.5
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Forma física
Transportado en NaN3 al 0,05 % y Na2SO4 0,1 M en tampón de fosfato 0,1 M, pH 6,7.
Productos recomendados
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Study of the Heat-Treated Human Albumin Stabilization by Caprylate and Acetyltryptophanate.
Kamran Mousavi Hosseini, et al.
Iranian Biomedical Journal, 6, 135-140 (2002)
Géraldine A Kok-Jacon et al.
Transgenic research, 14(4), 385-395 (2005-10-06)
The production of dextran in potato tubers and its effect on starch biosynthesis were investigated. The mature dextransucrase (DsrS) gene from Leuconostoc mesenteroides was fused to the chloroplastic ferredoxin signal peptide (FD) enabling amyloplast entry, which was driven by the
Ike Jeon
Analyzing Food for Nutrition Labeling and Hazardous Contaminants , 95-95 (1994)