818762
TSKgel® SuperSW (4 µm) HPLC Column
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, diol phase
Sinónimos:
Precolumna de HPLC de exclusión por tamaño (tipo SW) TSKgel®
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
TSKgel® SW Series GFC Guard Columns, phase diol, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
material
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
product line
TSKgel®
manufacturer/tradename
Tosoh 18762
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.4 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
3.5 cm × 4.6 mm
matrix
silica particle platform
matrix active group
diol phase
particle size
4 μm
pore size
250 Å
operating pH
2.5-7.5
separation technique
size exclusion (SEC)
Categorías relacionadas
General description
Physical form
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)