Key Documents
XX1014732
Millipore
Base y tapón de vidrio para filtración al vacío Millipore
47 mm, For use with stainless steel screen support, Screen provided
Sinónimos:
Glass Base for Filtration, Millipore Vacuum Base, Stopper for Filtration
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NA.54
material
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
stainless steel screen
technique(s)
vacuum filtration: suitable
diam.
47 mm
filtration area
9.6 cm2
fitting
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Accesorio de vidrio para filtración al vacío Millipore
Base y tapón de vidrio, 47 mm, para utilizar con portarrejillas de acero inoxidable; la rejilla se suministra
Estos accesorios están diseñados para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración al vacío de vidrio Millipore o para proporcionar una configuración alternativa.
Este producto es un accesorio para los kits de portafiltros de vidrio clásicos de 47 mm Millipore.
Application
47 mm, para utilizar con portarrejillas de acero inoxidable; la rejilla se suministra