XX1014733
Base y tapón de vidrio para filtración al vacío Millipore
47 mm, For use with stainless steel screen support, Screen sold separately
Sinónimos:
Glass Base for Filtration, Millipore Vacuum Base, Vacuum Filtration Base
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
technique(s)
vacuum filtration: suitable
diam.
47 mm
filtration area
9.6 cm2
fitting
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
application(s)
filtration
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
Base y tapón de vidrio, 47 mm, para utilizar con porta-rejillas de acero inoxidable; la rejilla se vende por separado
Estos accesorios están diseñados para sustituir a las piezas contenidas en los kits de filtración al vacío de vidrio Millipore o para proporcionar una configuración alternativa.
Este producto es un accesorio para los kits de portafiltros de vidrio clásicos de 47 mm Millipore.