Documentos clave
XX1014700
Millipore
Portafiltro de vidrio clásico Millipore - Kit
47 mm, Glass frit membrane support, 300 mL funnel
Sinónimos:
Borosilicate glass filter holder
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
glass seal
silicone sleeve (for alignment)
silicone stopper (parylene treated)
Quality Level
agency
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
technique(s)
vacuum filtration: suitable
H
22.9 cm
diam.
7.6 cm
filter diam.
47 mm
filtration area
9.6 cm2
funnel capacity
300 mL
fitting
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
application(s)
filtration
compatibility
for use with Classic Glass Filter Holder
shipped in
ambient
General description
Portafiltros de vidrio clásicos Millipore - Kit
47 mm, portamembranas de frita de vidrio, embudo de 300 ml
El portafiltros de vidrio clásico es una herramienta esencial para todos los laboratorios de investigación. El diseño multiuso del soporte es apropiado para una variedad de aplicaciones y está disponible en tres materiales diferentes para compatibilidad con sus requisitos de aplicación específicos.
Este artículo es un Kit compuesto por los siguientes elementos:
(Referencia - Descripción)
XX1014704 - embudo de vidrio Millipore, 300 ml, 47 mm, Borosilicato, sello de vidrio esmerilado
XX1014703 - Pinza de resorte Millipore, 47 mm, Aluminio
XX1014702 - Base y tapón de vidrio Millipore, 47 mm, Portamembranas de frita de vidrio
ALIGNED05 - Guía de alineamiento Millipore, 47 mm, 5/PK
Características y beneficios:
• Diseñado para una carga y retirada fáciles de las membranas
• Tres opciones de materiales del portamembranas para ajustarse a una variedad de aplicaciones
• Esterilización con UV o en autoclave con el filtro colocado para análisis bacteriológico
Aplicaciones:
Filtración y clarificación generales, análisis bacteriológico, contaminación por partículas, análisis de aceites y líquidos hidráulicos, citología exfoliativa
Application
47 mm, portamembranas de frita de vidrio, embudo de 300 ml
Principle
Vacío
Preparation Note
Método de esterilización
Esterilización UV o en autoclave sin el filtro colocado
Visite la Librería de documentos
Artículos
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Descubra cómo la selección de filtros y la filtración de muestras y fases móviles afectan a la contrapresión de la HPLC y la vida útil de la columna.
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Ver todo
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the alternative product for the discontinued product #XX1104704?
    1 answer
    1. The Glass-filter holders like XX1014700 can be used as an alternative for the discontinued product #XX1104704.
      Helpful?
  2. Is it possible to use Glass or Stainless Steel funnels with the manifolds? Are clamps shown on the website required for either of these funnels? Additionally, what are the recommendations for sanitizing these funnels?
    1 answer
    1. A glass funnel, XX1014700, is recommended and can be used with the manifold, EZFITH0LD1, EZFITH0LD3, or EZFITH0LD6, depending on the desired sample setup. It is advised to autoclave the glass funnel and base. While a stainless steel funnel is available, it is primarily used for flammable liquids due to its ability to be grounded and is relatively expensive.