Documentos clave
XX1014704
Millipore
Embudo de vidrio para filtración a vacío Millipore
300 mL, 47 mm, Borosilicate, Ground glass seal
Sinónimos:
Borosilicate glass funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiales
borosilicate glass
técnicas
vacuum filtration: suitable
Diámetro
47 mm
embudo capacidad
300 mL
aplicaciones
filtration
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Accesorio de vidrio para filtración al vacío Millipore
Embudo de vidrio, 300 ml, 47 mm, borosilicato, cierro de vidrio esmerilado
Estos accesorios están diseñados para sustituir piezas contenidas en los kit de vidrio de filtración al vacío Millipore o proporcionar una configuración alternativa.
Este artículo es un accesorio para los kits portafiltros de vidrio clásicos de 47 mm Millipore, los kits portafiltros todo vidrio Millipore 47 mm y el kit MilliSolve Millipore.
Aplicación
300 ml, 47 mm, borosilicato, sello de vidrio esmerilado