Key Documents
XX1014730
Millipore
Portafiltro de vidrio clásico Millipore - Kit
47 mm, Stainless steel screen membrane support, 300 mL funnel
Sinónimos:
Millipore filter holder
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
glass seal
parylene coating (on stopper)
silicone sleeve (for alignment)
silicone stopper
Quality Level
technique(s)
vacuum filtration: suitable
H
22.9 cm
diam.
7.6 cm
filter diam.
47 mm
filtration area
9.6 cm2
fitting
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
application(s)
filtration
compatibility
for use with Classic Glass Filter Holder
shipped in
ambient
General description
Portafiltros de vidrio clásicos Millipore - Kit
47 mm, portamembranas de de pantalla de acero inoxidable, embudo de 300 ml
El portafiltros de vidrio clásico es una herramienta esencial para todos los laboratorios de investigación. El diseño multiuso del soporte es apropiado para una variedad de aplicaciones y está disponible en tres materiales diferentes para compatibilidad con sus requisitos de aplicación específicos.
Este artículo es un Kit compuesto por los siguientes elementos:
(Referencia - Descripción)
XX1014704 - embudo de vidrio Millipore, 300 ml, 47 mm, Borosilicato, sello de vidrio esmerilado
XX1014703 - Pinza de resorte Millipore, 47 mm, Aluminio
XX1014732 - Base y tapón de vidrio Millipore, 47 mm, Para utilizar con portamembranas de pantalla de acero inoxidable
ALIGNED05 - Guía de alineamiento Millipore, 47 mm, 5/PK
Características y beneficios:
• Diseñado para una carga y retirada fáciles de las membranas
• Tres opciones de materiales del portamembranas para ajustarse a una variedad de aplicaciones
• Esterilización con UV o en autoclave con el filtro colocado para análisis bacteriológico
Aplicaciones:
Filtración y clarificación generales, análisis bacteriológico, contaminación por partículas, análisis de aceites y líquidos hidráulicos, citología exfoliativa