Documentos clave
XX2004708
Millipore
Pantalla de soporte de acero inoxidable Millipore para filtración al vacío
47 mm
Sinónimos:
Pantalla de filtro de acero inoxidable
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel screen
Nivel de calidad
Diámetro
47 mm
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Accesorio de vidrio para filtración al vacío Millipore
Rejilla de soporte de acero inoxidable, 47 mm
Estos accesorios están diseñados para sustituir a las piezas contenidas en los kit de vidrio de filtración al vacío Millipore o proporcionar una configuración alternativa.
Este artículo es un accesorio para los kits de portafiltros de vidrio clásicos de 47 mm Millipore y los kits de portafiltros todo vidrio Millipore de 47 mm.
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the pore size?
    1 answer
    1. The pore size of this screen is 125 uM