Key Documents
MHPC10025
Millipore
Muestreador para recuento total de heterótrofos en placa (HPC)
m-HPC medium for recovery of stressed and non stressed aerobic bacteria
Sinónimos:
Agar para recuento en placa de heterótrofos, medio M-HPC medio
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
eCl@ss:
32160607
NACRES:
NB.14
material
gridded filter
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
Quality Level
packaging
box of 25 units
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
pH
7.1±0.2 (25.0 °C)
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
compatibility
Incubator
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
bacteria (total count in stressed environment)
General description
Nuestros muestreadores y kits de prueba de hisopos simplifican los análisis microbiológicos habituales de las superficies para detectar el grado de contaminación por bacterias, levaduras y hongos. Esta técnica elimina la necesidad del caro y engorroso equipo y los materiales asociados con las técnicas de análisis tradicionales. El hisopo permite el muestreo en zonas de difícil acceso.
Nuestros muestreadores y kits de prueba de hisopos simplifican los análisis microbiológicos habituales de las superficies para detectar el grado de contaminación por bacterias, levaduras y hongos. Esta técnica elimina la necesidad del caro y engorroso equipo y los materiales asociados con las técnicas de análisis tradicionales. El hisopo permite el muestreo en zonas de difícil acceso. El muestreador rojo para HPC contiene un medio m-HPC para recuperación de bacterias aerobias, cultivadas o no en condiciones de estrés.
Application
Análisis microbiológico de las aguas medioambientales, las aguas de las torres de enfriamiento, las aguas de procesos, las aguas de calidad analítica y para electrónica, el agua de diálisis, y los alimentos líquidos y sólidos.
Suitability
Recuento total, muestreadores de inmersión
Analysis Note
Las colonias son brillantes y translúcidas o transparentes. Los colores varían de incoloro a blanco, amarillo crema o en ocasiones pigmentado. Se recomienda la ampliación de las colonias.
Other Notes
Si desea información sobre los periodos de caducidad, póngase en contacto con el Servicio técnico.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Ver todo