MCSK10025
Coli-Count™ Test Kit
The Coli-Count™ Blue Test Kit contains Blue Test Sampler (MC0010025) and Swab in Vial with Phosphate Buffer (MMSB10025)
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
product line
Coli-Count™
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
suitability
coliforms
General description
Application
Analysis Note
Legal Information
comparable product
Storage Class
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.