Key Documents
1.02139
Millipore
Envirocheck Contacto YM(R)
ready-to-use, for yeasts, for molds
Sinónimos:
Análisis microbiano agar de triptona y soja, Contact Levaduras y Hongos recubiertos con agar CASO (triptona y soja), Envirocheck Contacto YM Levaduras y Hongos, Kit de análisis microbiano, Kit de detección de microorganismos Contact YM, Kit de ensayo Envirocheck YM, Paletas para detección microbiológica, Sistema de detección de levaduras y hongos
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.74
material
plastic cap
plastic slide
plastic tube
Quality Level
product line
Envirocheck
form
solid
feature
ready-to-use
packaging
pack of 10 slides
manufacturer/tradename
Envirocheck
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
storage temp.
2-30°C
suitability
molds
yeasts
General description
Envirocheck Levaduras y hongos por contacto, una detección semicuantitativa de microorganismos sobre las superficies y en los líquidos. Paletas flexibles recubiertas con agar de triptona y soja para determinar las levaduras y los hongos de las muestras. El portaobjetos A está recubierto con agar CASO (triptona y soja) que contiene cloruro de trifeniltetrazolio (TTC) al 0,05 %, donde las colonias rojas indican el crecimiento bacteriano a través de la formación de colorante rojo formazán mediante reducción del TTC. El portaobjetos B está recubierto con agar Rosa de Bengala cloranfenicol, que inhibe el crecimiento bacteriano al tiempo que reduce el tamaño y la altura de las colonias de moho, evitando que los hongos de crecimiento más rápido crezcan por encima de los de crecimiento lento.
Application
Las láminas Envirocheck Contact YM(R) se pueden utilizar para la detección de levaduras y hongos en análisis de superficies y líquidos de materiales medioambientales y alimentos. Las láminas de contacto son adecuadas para el control industrial y medioambiental.
Features and Benefits
  • Evite la congelación. El agar congelado muestra una superficie con hoyuelos o difusa y ya no puede utilizarse.
  • La condensación puede prevenirse evitando cambios rápidos de temperatura y estrés mecánico.
  • Después del almacenamiento, los portaobjetos de inmersión no deben colocarse cerca de fuentes de calor, como refrigeradores con condensadores emisores de calor.
Analysis Note
Esterilidad: pasa la prueba
Valor de pH/lado uno (25 °C): 6,6 - 7,3
Valor de pH/lado dos (25 °C): 6.2 - 7.0
Crecimiento/lado uno
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
bueno
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): regular/bueno
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): ninguno/malo
- Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058): ninguno/mal
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): bueno
- Aspergillus brasiliensis (antes A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): bueno
Crecimiento/lado dos
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
ninguno
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): ninguno
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): bueno
- Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058): bueno
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): inhibido
- Aspergillus brasiliensis (antes A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): bueno
Incubación: 48 horas; 28 °C; condiciones aerobias; Aspergillus hasta 72 horas.
Recuento del número de colonias a ambos lados de la paleta. Agar CASO con TTC: Recuento del número de colonias para obtener el recuento total de bacterias aerobias (TVC). Agar Rosa de Bengala cloranfenicol: Recuento del número de colonias para obtener la contaminación fúngica (las colonias de levaduras son de color rojo-rosa)
Legal Information
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Ver todo