Key Documents
MMSB10025
Millipore
Hisopo en vial con tampón fosfato
Neutralizing agents to counteract adverse effects of residual chlorine or quaternary ammonium compounds
Sinónimos:
Tampón neutralizante
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
eCl@ss:
32160607
NACRES:
NB.24
material
Dacron swab(s)
polyethylene cap
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
Quality Level
packaging
box of 25 units
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
compatibility
for use with Dip and Swab Samplers (MC0010025; MHPC10025; MY0010025)
shipped in
ambient
General description
El hisopo que hay en el vial con tampón fosfato contiene un neutralizante para contrarrestar los efectos adversos de los restos de cloro o los compuestos de amonio cuaternario que puedan estar presentes en las superficies después de la desinfección. El hisopo del vial se utiliza para tomar muestras de las concentraciones microbianas en superficies planas o irregulares.
Application
El hisopo del vial con tampón fosfato puede utilizarse en una variedad de aplicaciones en la producción de alimentos, establecimientos de manipulación de alimentos y otras instalaciones para evaluar la eficiencia de las medidas de desinfección utilizadas para erradicar la contaminación microbiana. Estos hisopos encuentra su aplicación en los laboratorios clínicos, la supervisión medioambiental y el control del agua y los alimentos sólidos y líquidos
Suitability
Hisopo de control medioambiental en tampón fosfato
Physical form
Código de colores: Transparente
Legal Information
Dacron is a trademark of Invista North America S.a.r.l.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Ver todo