Key Documents
AB9610
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Olig-2
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Oligodendrocyte transcription factor 2, Oligo2, Class B basic helix-loop-helix protein 1, bHLHb1, Class E basic helix-loop-helix protein 19, bHLHe19, Protein kinase C-binding protein 2, Protein kinase C-binding protein RACK17
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OLIG2(10215)
General description
El factor de transcripción de oligodendrocitos 2 (UniProt: Q13516, también conocido como Oligo2, proteína 1 básica de clase B con hélice-bucle-hélice, bHLHb1, proteína 19 básica de clase E con hélice-bucle-hélice, bHLHe19, Proteína cinasa C-proteína de unión 2, Proteína cinasa C-proteína de unión RACK17) está codificado por el gen OLIG2 (también conocido como BHLHB1, BHLHE19, PRKCBP2, RACK17) (ID del gen: 10215) en humanos. El Olig2 se expresa en el cerebro, en los oligodendrocitos También se observa su expresión fuerte en los oligodendrogliomas. El Olig2 se requiere para la especificación de los oligodendrocitos y de las motoneuronas en la médula espinal, así como para el desarrollo de las neuronas motoras somáticas en el rombencéfalo. Funciona junto con el ZNF488 para promover la diferenciación de los oligodendrocitos. El Olig2 es observa tanto en el núcleo como en el citoplasma. Su señal de localización nuclear está contenida en el dominio bHLH (aminoácidos 108-162). Puede estar enmascarada en la forma nativa, y la translocación al núcleo puede estar mediada por la interacción con la proteína compañera bHLH de clase E o con la NKX2-2. El Olig2 coopera con el Olig1 para establecer el dominio progenitor de las neuronas motoras del tubo neuronal embrionario. Se ha demostrado que la eliminación de los factores de transcripción Cdx produce la inducción continua de Olig2 y la producción ectópica de progenitores de las motoneuronas craneales. Se ha demostrado que una aberración cromosómica que afecta al Olig2 produce una forma de leucemia linfoblástica aguda de células T (T-ALL) (Ref.: Metzis, V., et al. (2018). Cell 175(4); 1105-1118).
Specificity
No se han ensayado otras especies.
Reconoce la proteína de ~32 kDa Olig2 mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot).
Immunogen
Olig2 recombinante de ratón
Application
Análisis de inmunoelectrotransferencia:
Se utilizó una dilución 1:2 500-1:5 000 de un lote anterior utilizado en inmunoelectrotransferencia (western blot) en líneas celulares humanas, de rata y de ratón (oligodendroglioma humano, neuroepitelial primario de rata, transfectado de ratón) y tejidos (cerebro y médula espinal).
Inmunoprecipitación:
1:500-1:1000 con línea celular de oligodendroglioma humano y línea celular transfectada de ratón.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Inmunocitoquímica:
se utilizó una dilución 1:500-1:1 000 de un lote anterior utilizado en inmunocitoquímica en líneas celulares humanas, de rata y de ratón (oligodendroglioma humano, neuroepitelial primario de rata, transfectado de ratón) y tejidos (cerebro y médula espinal).
Las diluciones de trabajo óptimas deben de ser determinadas por el usuario final
Categoría investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-Olig-2 es un anticuerpo contra el factor de transcripción de oligodendrocitos 2 para ser utilizado en IC, IH, IH(P), IP y WB.
Subcategoría investigación
Marcadores neuronales y de la glia
Quality
Evaluado mediante inmunohistoquímica en el glioblastoma
Inmunohistoquímica (parafina):
Datos del lote representativo.
Morfología del patrón de tinción del anti-Olig2 (AB9610) en el glioblastoma. El tejido se pretrató con tampón TE, pH 9,0. El anticuerpo policlonal se diluyó a 1:500 utilizando detección IHC-Select con HRP-DAB.
Tinción optima para recuperación de epítopos con tampón TE. Glioblastoma
Target description
~32 kDa
Physical form
Policlonal de conejo purificado. Líquido en glicina100 mM, Tris 200 mM, pH 8,0.
Precipitación con sulfato de amonio
Presentación: Purificado
Storage and Stability
Estable durante 6 meses entre 2 y 8ºC desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de célula cerebral completa de ratón, lisado de célula PC12 completa, lisado de tejido cerebral (rata)
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Inga Nazarenko et al.
PloS one, 6(4), e18303-e18303 (2011-04-15)
Deregulation of platelet-derived growth factor (PDGF) signaling is a hallmark of malignant glioma. Two alternatively spliced PDGF-A mRNAs have been described, corresponding to a long (L) and a short (S) isoform of PDGF-A. In contrast to PDGF-A(S), the PDGF-A(L) isoform
PCP effector proteins inturned and fuzzy play nonredundant roles in the patterning but not convergent extension of mammalian neural tube.
Heydeck W, Liu A.
Developmental Dynamics null
The probable cell of origin of NF1- and PDGF-driven glioblastomas.
Hambardzumyan, D; Cheng, YK; Haeno, H; Holland, EC; Michor, F
Testing null
Loss of ATM/Chk2/p53 pathway components accelerates tumor development and contributes to radiation resistance in gliomas.
Squatrito, M; Brennan, CW; Helmy, K; Huse, JT; Petrini, JH; Holland, EC
Cancer Cell null
F Giannitti et al.
Veterinary pathology, 51(4), 832-845 (2013-09-21)
Reports of primary nervous system tumors in wild raccoons are extremely rare. Olfactory tumors were diagnosed postmortem in 9 free-ranging raccoons from 4 contiguous counties in California and 1 raccoon from Oregon within a 26-month period between 2010 and 2012.
Artículos
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Ver todo
Protocolos
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.