Key Documents
MAB5680
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-glucoproteína de mielina los oligodendrocitos (MOG)
clone 8-18C5, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
MOG
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8-18C5, monoclonal
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
GenBank accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Mog(17441)
General description
La glucoproteína glucoproteína de la mielina de oligodendrocitos (MOG) es un autoantígeno específico del SNC clave para la desmielinización primaria en la esclerosis múltiple. Aunque se ha establecido el papel inductor de la enfermedad de la MOG, su función precisa en el SNC sigue siendo oscura. La MOG es una proteína integral de membrana tipo I que posee un único dominio Ig variable extracelular (Ig-V) (3, 13, 14). La secuencia de aminoácidos de la MOG está muy conservada entre las especies animales (>90 %), lo que indica una importante función biológica. La MOG se expresa específicamente en el SNC en las láminas más externas de la vaina de mielina, así como en el cuerpo celular y las prolongaciones de los oligodendrocitos. La expresión tardía de la MOG en el desarrollo se correlaciona con las últimas etapas de la mielinogénesis, lo que sugiere que la MOG tiene un papel en la finalización, compactación y/o mantenimiento de la mielina, lo que sugiere además que la MOG tiene una función adhesiva dentro del SNC. En consonancia con el posible papel adhesivo de la MOG en el SNC, no solo se ha observado una forma homodímera de la MOG después de su aislamiento del SNC, sino que además se ha observado in situ.
Specificity
Puede experimentar reacción cruzada con humanos y bovinos por similitud de secuencia.
Región asociada a la membrana de la MOG [glucoproteína de la mielina de oligodendrocitos].
Immunogen
Epítopo: El anticuerpo se une a un epítopo discontinuo presente en el dominio extracelular tipo inmunoglobulina V de la MOG.
Glucoproteínas cerebelosas de rata
Application
Anticuerpo anti-glucoproteína de la mielina de los oligodendrocitos (MOG) es un anticuerpo contra la glucoproteína de la mielina de los oligodendrocitos (MOG) para utilizar en FC, IC, IH y WB.
Categoría de investigación
Neurociencia
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y de la glía
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia..
Target description
28 kDa
Physical form
Inmunoglobulina purificada
Presentación: Purificada
Purificado en Tris-Glicina 0,1 M, NaCl 0,15 M, pH 7,4 y azida sódica al 0,05 %
Storage and Stability
Conservar entre 2 y 8°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 1 año después de la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
lisado cerebral
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Dan Xu et al.
The Journal of experimental medicine, 215(4), 1169-1186 (2018-03-01)
The pathophysiology of drug-resistant pediatric epilepsy is unknown. Flow cytometric analysis of inflammatory leukocytes in resected brain tissues from 29 pediatric patients with genetic (focal cortical dysplasia) or acquired (encephalomalacia) epilepsy demonstrated significant brain infiltration of blood-borne inflammatory myeloid cells
Alvaro Cobo-Calvo et al.
Neurology(R) neuroimmunology & neuroinflammation, 6(2), e543-e543 (2019-02-26)
To describe clinical and radiologic features of cranial nerve (CN) involvement in patients with myelin oligodendrocyte glycoprotein antibodies (MOG-IgG) and to assess the potential underlying mechanism of CN involvement using a nonhuman primate (NHP) model. Epidemiologic, clinical, and radiologic features
Fadi J Najm et al.
Nature biotechnology, 31(5), 426-433 (2013-04-16)
Cell-based therapies for myelin disorders, such as multiple sclerosis and leukodystrophies, require technologies to generate functional oligodendrocyte progenitor cells. Here we describe direct conversion of mouse embryonic and lung fibroblasts to induced oligodendrocyte progenitor cells (iOPCs) using sets of either
Rong He et al.
Molecular medicine reports, 16(1), 119-126 (2017-05-24)
Fasudil has been demonstrated to possess a protective effect in neural injury; however, its protective effect on convulsive brain injury remains to be assessed. The aim of the present study was to investigate the latent mechanism and effect of fasudil
Zhaohui Shao et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(12), 3127-3137 (2017-02-15)
Differentiation and maturation of oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) involve the assembly and disassembly of actin microfilaments. However, how actin dynamics are regulated during this process remains poorly understood. Leucine-rich repeat and Ig-like domain-containing Nogo receptor interacting protein 1 (LINGO-1) is
Artículos
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.