Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
MABN50
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Olig2, clon 211F1.1
clone 211F1.1, from mouse
Sinónimos:
oligodendrocyte lineage transcription factor 2, oligodendrocyte-specific bHLH transcription factor 2, human protein kinase C-binding protein RACK17, Protein kinase C-binding protein 2, protein kinase C binding protein 2, Class B basic helix-loop-helix pr
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
clone
211F1.1, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OLIG2(10215)
General description
El factor 2 de transcripción del linaje de oligodendrocitos (Olig2) es una proteína perteneciente al grupo A de la familia OLIG de factores básicos de transcripción de hélice-bucle-hélice (bHLH). Las proteínas bHLH se dividen en 6 grupos (A-F) y se caracterizan por sus propiedades bioquímicas y su estructura. El Olig2 se clasifica como grupo A debido a su capacidad de formar heterodímeros con otras proteínas bHLH y unirse a la secuencia E. El Olig2 tiene un papel crucial durante el desarrollo en cuanto a la especificación de la ubicación final de las neuronas motoras y los oligodendrocitos en la médula espinal, junto con el desarrollo dentro del rombencéfalo de las neuronas motoras somáticas. La expresión del Olig2 se observa en los oligodendrocitos y en los astrocitos en desarrollo. Estudios recientes han demostrado una fuerte expresión del Olig2 en oligodendrogliomas humanos, tumores primarios dentro del sistema nervioso central y expresión moderada en astrocitomas. Estas observaciones han llevado a proponer que el Olig2 tiene potencial como marcador diagnóstico de los oligodendrogliomas.
Specificity
El anticuerpo anti-Olig2 reconoce Olig2.
Immunogen
Epítopo: Desconocido
Proteína recombinante que corresponde al Olig2 humano.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: Se ha demostrado que este anticuerpo detecta el Olig2 en el tejido cerebral coronal según comunicación de un laboratorio independiente (Cai, J., et al (2007). Development. 134:1887-1899).
Análisis mediante inmunocitoquímica: se ha demostrado que este anticuerpo detecta el Olig2, según comunicación de un laboratorio independiente (Lee, S.K., et al (1995). Genes & Dev. 19:282-294).
Análisis mediante inmunoprecipitación: se ha demostrado que este anticuerpo detecta el Olig2, según comunicación de un laboratorio independiente (Lee, S.K., et al (1995). Genes & Dev. 19:282-294).
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección del Olig2 utilizando este anticuerpo anti-Olig2, clon 211F1.1, validado para utilizar en WB, IC, IH y IP.
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y de la glía
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de cerebro de ratón.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 2 µg/ml de este anticuerpo detectaron el Olig2 en 10 µg /ml de lisado cerebral de ratón.
Target description
~37 kDa observados
Physical form
IgG2bκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con acida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de cerebro de ratón
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
An efficient and economical culture approach for the enrichment of purified oligodendrocyte progenitor cells.
Jianqin Niu,Lingyun Wang,Shubao Liu,Chengren Li,Jiming Kong,Hai-Ying Shen,Lan Xiao
Journal of Neuroscience Methods null
Diverse behaviors of outer radial glia in developing ferret and human cortex.
Gertz, CC; Lui, JH; LaMonica, BE; Wang, X; Kriegstein, AR
The Journal of Neuroscience null
Contribution of microRNA-1275 to Claudin11 protein suppression via a polycomb-mediated silencing mechanism in human glioma stem-like cells.
Katsushima, K; Shinjo, K; Natsume, A; Ohka, F; Fujii, M; Osada, H; Sekido, Y; Kondo, Y
The Journal of Biological Chemistry null
Expression of klotho mRNA and protein in rat brain parenchyma from early postnatal development into adulthood.
Clinton, SM; Glover, ME; Maltare, A; Laszczyk, AM; Mehi, SJ; Simmons, RK; King, GD
Brain Research null
Michael J E Joseph et al.
Translational stroke research, 7(3), 192-208 (2016-01-09)
Damage to myelinated axons contributes to neurological deficits after acute CNS injury, including ischemic and hemorrhagic stroke. Potential treatments to promote re-myelination will require fully differentiated oligodendrocytes, but almost nothing is known about their fate following intracerebral hemorrhage (ICH). Using