Key Documents
1.02149
Millipore
Recuento de viables totales (TVC) por contacto
Envirocheck, Contact total viable count coated with Nutrient Agar
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.74
material
plastic cap
plastic slide
plastic tube
Quality Level
product line
Envirocheck
manufacturer/tradename
Envirocheck
technique(s)
cell counting: suitable (total viable count)
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
storage temp.
2-30°C
suitability
bacteria (total viable count)
General description
(Recuento de viables totales) Envirocheck
Recuento Envirocheck de viables totales por contacto, una detección semicuantitativa de microorganismos en superficies y líquidos. Son paletas flexibles recubiertas con agar nutritivo para determinar el recuento de bacterias viables totales en la muestra. El portaobjetos A está cubierto con agar nutritivo que contiene cloruro de trifeniltetrazolio (TTC) al 0,05% y el portaobjetos B con agar nutritivo. El crecimiento de bacterias en el portaobjetos A viene indicado por la presencia de colonias rojas debido a la formación del colorante rojo de formazán cuando el TTC se reduce.
Application
Los portaobjetos de contacto Envirocheck pueden utilizarse para análisis tanto de superficie como de líquidos en la supervisión industrial y medioambiental.
Analysis Note
Esterilidad: pasa la prueba
Valor de pH/lado uno (25 °C): 6,7 - 7,3
Valor de pH/lado dos (25 °C): 6.7 - 7.3
Crecimiento/lado uno
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
bueno
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): regular/bueno
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): ninguno/malo
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): bueno
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): bueno
- Aspergillus brasiliensis (antes A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): bueno
Crecimiento/lado dos
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
bueno
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): bueno
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): bueno
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): bueno
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): bueno
- Aspergillus brasiliensis (antes A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): bueno
Incubación: 48 horas; 35 °C; bacterias aerobias; Aspergillus hasta 72 horas.
Recuento de colonias a ambos lados de la paleta: los resultados no deben diferir en un factor superior a 2, donde las colonias del lado A aparecerán principalmente rojas. En presencia del TTC pueden crecer con menos profusión unos pocos microorganismos. En caso de que los recuentos no sean idénticos en ambos lados, debe utilizarse el recuento más alto. Esto representa la carga microbiana de la prueba.
Legal Information
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Ver todo